アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
この分析スタンダードは、以下のように使用されました:
- キラルなマーフィー試薬による誘導体化後の液体クロマトグラフィー-タンデム型質量分析(LC-MS/MS)によるL- アミノ酸と D-アミノ酸およびグリシンの測定’
- 鉄結合能を評価するための脱脂米ぬか(DRB)タンパク質濃縮物の特性解析における高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるアミノ酸分析
- サンプル処理のための誘導体化と液体-液体マイクロ抽出のために1,1,1,2,2,3,3-ヘプタフルオロブチルクロロギ酸を用いるヒト尿サンプルにおける112のアミノ-カルボン酸代謝産物のプロファイリングのためのガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)法の開発
- C18カラムを用いた蛍光検出HPLCによる天然水サンプル中のさまざまな形態(遊離、溶解、粒状、完全)のアミノ酸の非エナンチオマー体の検出と定量—
包装
アンプルに}1mLずつ封入し、熔閉しました。
構成
アミノ酸スタンダードには、次の成分が含まれています。
- L-アラニン
- 塩化アンモニウム
- L-アルギニン
- L-アスパラギン酸
- L-シスチン
- L-グルタミン酸
- グリシン
- L-ヒスチジン
- L-イソロイシン
- L-ロイシン
- L-リジン
- L-メチオニン
- L-フェニルアラニン
- L-プロリン
- L-セリン
- L-スレオニン
- L-チロシン
- Lバリン
その他情報
本製品は 0.1N塩酸1mLあたり各 2.5μmolのアミノ酸を含有します。ただし、L-シスチンの含有量はその半分です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AAS18-VAR:
AAS18-10X1ML:4548174009260
80994:
AAS18-10ML:4548174009253
AAS18-5X5ML:4548174009284
AAS18-5ML:4548174009277
AAS18-BULK:
AAS18-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Benyamin Khoshnevisan et al.
Bioresource technology, 290, 121743-121743 (2019-07-20)
Resource efficient and novel practices to produce proteinaceous food and feed sources can partially alleviate the protein scarcity problem. The conversion of low-value waste streams into single cell protein (SCP) seems a potent solution. This study evaluated the possibility of
Benyamin Khoshnevisan et al.
Journal of environmental management, 265, 110560-110560 (2020-05-19)
Conventional treatment of residual resources relies on nutrient removal to limit pollution. Recently, nutrient recovery technologies have been proposed as more environmentally and energetically efficient strategies. Nevertheless, the upcycling of recovered resources is typically limited by their quality or purity.
Manish Kumar Patel et al.
BMC plant biology, 20(1), 116-116 (2020-03-17)
Developing fruit is considered as an excellent model to study the complex network of metabolites which are altered rapidly during development. Metabolomics revealed that developing psyllium fruit is a rich source of primary metabolites (ω-3 and ω-6 fatty acids and
Ashok Panda et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 158, 284-296 (2020-11-27)
Haloxylon salicornicum is a xero-halophyte growing in saline and arid regions of the world. Metabolite profiling was carried out in shoot of both control and salinity treated (400 mM NaCl) samples by GC-QTOF-MS and HPLC-DAD analysis to decipher the salinity tolerance
Lu Meng et al.
Microbial cell factories, 19(1), 134-134 (2020-06-24)
The Saccharomyces cerevisiae Snf1 complex is a member of the AMP-activated protein kinase family and plays an important role in response to environmental stress. The α catalytic subunit Snf1 regulates the activity of the protein kinase, while the β regulatory