Merck
M5550
Sigma-Aldrich
MEMアミノ酸(50×) 溶液
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
MEM Amino Acids mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノ酸サプリメントを培地に添加することにより増殖が促進され、培養細胞の生存が延長されます。MEMアミノ酸(50x)溶液濃縮サプリメントは、栄養素を追加し、in vitroで細胞の生合成負荷を軽減します。in vitro培養物、共培養物及びインキュベーション培地において使用されています。
保管および安定性
本製品は、光に曝露されると黄色系の色相を有することがあります。これは、溶液中にアミノ酸であるチロシン及びトリプトファンが存在することによるものです。溶液の変色は、本製品の品質又は完全性に影響しません。成分の完全なリストについては、製品ページの「ドキュメント」の項に記載されている製剤シートを参照してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M5550-PROC:
M5550-1L:
M5550-VAR:
M5550-BULK:
M5550-100ML:
M5550-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) regulates prolactin, growth hormone, and IGF-1 receptor expression in the pituitary gland of the gilthead sea bream Sparus aurata
Geba KM, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 42(1), 365-377 (2016)
Paleerath Peerapen et al.
Biochimica et biophysica acta, 1864(6), 683-696 (2016-03-16)
Chronic K(+) deficiency can cause hypokalemic nephropathy associated with metabolic alkalosis, polyuria, tubular dilatation, and tubulointerstitial injury. However, effects of acute K(+) deficiency on the kidney remained unclear. This study aimed to explore such effects by evaluating changes in levels
Ubiquitous marine bacterium inhibits diatom cell division
Van Tol HM, et al.
The ISME Journal, 11(1), 31-42 (2017)
Effect of plasma progesterone on oocyte recovery, oocyte quality,
and early in-vitro developmental competence of embryos in Bos
indicus dairy cows
Saad M, et al.
Animal Reproduction Science, 80-86 (2019)
Daniel Dar et al.
eLife, 9 (2020-09-16)
Phenazines are natural bacterial antibiotics that can protect crops from disease. However, for most crops it is unknown which producers and specific phenazines are ecologically relevant, and whether phenazine biodegradation can counter their effects. To better understand their ecology, we
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.