安全性情報
79248
Supelco
アミノ酸混合溶液
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。このCRMはNMI(NIST、NMIJなど)から入手した原材料まで追跡可能です。
定量的NMRによる認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
適切な計測手法についてのより詳細な情報は、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
アミノ酸認証標準物質(CRM)の全ポートフォリオをご確認ください
アプリケーション
液体クロマトグラフィー、分光光度計、またはその他の分析技術のキャリブレーションに使用することを目的としています。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に準拠して製造および認証
  • 17種類のアミノ酸はすべてNISTのSRMまで追跡可能
  • 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 汚染を防ぐために十分に密封されたガラスアンプルでご用意
アナリシスノート
0.1M塩酸に含まれる17のアミノ酸。
各2.5 mM:アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、スレオニン、チロシン、バリン、
および1.25mMのシスチン
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79248-2ML:
79248-BULK:
79248-2ML-BULK:
79248-5X2ML:4548173925783
79248-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Megumi Kato et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 33(11), 1241-1245 (2017-11-14)
To prepare metrologically traceable amino acid mixed standard solutions, it is necessary to determine the stability of each amino acid present in the mixed solutions. In the present study, we prepared amino acid mixed solutions using certified reference standards of
Liane Wagner et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-14)
The adulteration of fresh turkey meat by the undeclared addition of protein hydrolysates is of interest for fraudsters due to the increase of the economic gain by substituting meat with low cost ingredients. The aim of this study was to
Jindong Zan et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6445) (2019-06-15)
Chemical defense against predators is widespread in natural ecosystems. Occasionally, taxonomically distant organisms share the same defense chemical. Here, we describe an unusual tripartite marine symbiosis, in which an intracellular bacterial symbiont ("Candidatus Endobryopsis kahalalidefaciens") uses a diverse array of
資料
Technical article on "Solution with 17 Amino Acids as TraceCERT® Certified Reference Material"