Merck
A6407
Supelco
アミノ酸標準試薬(生理学的標準)
analytical standard, acidics and neutrals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
colorless
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この分析標準は、以下のように使用されています:
  • イオン交換クロマトグラフィーをベースとするアミノ酸分析装置とニンヒドリンを用いたポストカラム誘導体化による、2種のコオロギ—A. domesticusおよびG. Bimaculatusから抽出されたタンパク質中のアミノ酸の同定と定量
  • 健常男性30人のグループにおけるテストステロン濃度の誘導変化がタンパク質代謝回転に与える影響を評価するための、アミノ酸分析装置を用いた血漿サンプルの遊離アミノ酸分析
  • 超高速液体クロマトグラフィーとシングル四重極MS検出器(QDA)を用いたアミノ酸の血漿分析
  • アミノ酸のアミン誘導体化に続く、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法(LC-MS/MS)による血漿サンプル中臨床必須アミノ酸26種類の測定
  • 混合モード(MM)カラムを用いた、血漿・尿サンプル中のアミノ酸・関連化合物39種類の液体クロマトグラフィー-質量分析法(LC-MS)測定時におけるサンプル添加
その他情報
本製品は1mLあたり各 2.5μmolのアミノ酸を含有します。ただし、L-シスチンの含有量はその半分です。
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6407-VAR:
A6407-5ML:4548174006436
A6407-BULK:
A6407-1ML:4548174006429
A6407-10ML:4548174006412
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amber M Milan et al.
Frontiers in nutrition, 7, 553674-553674 (2020-11-27)
Background: Intolerances to bovine dairy are a motivating factor in consumers seeking alternate-or replacement-dairy beverages and foods. Sheep milk (SM) is an alternate dairy source, with greater protein, although similar amino acid composition compared to cow milk (CM). Studies are
M Esperanza Valdés et al.
Food chemistry, 292, 24-31 (2019-05-06)
Must nitrogen is very important for successful fermentation. Irrigation can influence vine nitrogen availability, and therefore must nitrogen content and wine quality. The aim of this work was to assess the effect of vine water status on the nitrogen concentration
A S Davison et al.
Molecular genetics and metabolism, 125(1-2), 135-143 (2018-07-28)
Concerns exist over hypertyrosinaemia that is observed following treatment with nitisinone. It has been suggested that tyrosine may compete with tryptophan for uptake into the central nervous system, and or inhibit tryptophan hydroxylase activity reducing serotonin production. At the National
Yun Zhou et al.
Neurochemistry international, 123, 101-113 (2018-03-14)
The excitatory amino acid transporter type 2 (EAAT2) represents the major mechanism for removal of extracellular glutamate. In the hippocampus, there is some EAAT2 in axon-terminals, whereas most of the protein is found in astroglia. The functional importance of the
Stefan Jenkins et al.
Frontiers in microbiology, 8, 2618-2618 (2018-01-10)
Exometabolomics enables analysis of metabolite utilization of low molecular weight organic substances by soil bacteria. Environmentally-based defined media are needed to examine ecologically relevant patterns of substrate utilization. Here, we describe an approach for the construction of defined media using