Merck
H2016
Supelco
HPLC用ペプチド標準物質混合物
analytical standard
別名:
HPLC 用ペプチド較正標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
Peptide standard
フォーム
powder
組成
angiotensin II
Gly-Tyr
Leu enkephalin
Met enkephalin
Val-Tyr-Val
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
濃度
~0.5 mg each component (dried film)
テクニック
HPLC: suitable
white
アプリケーション
food and beverages
適合性
use to QA Reversed phase columns
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
アプリケーション
HPLC 用ペプチド標準物質混合物は四重極飛行時間形質量分析計(Q-TOF-MS)と組み合わされた液体クロマトグラフィーを用いて魚類の血漿サンプル中のタンパク質のペプチドの分離に用いられています。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
包装
褐色のバイアルに、Gly-Tyr, Val-Tyr-Val、メチオニンエンケファリン、ロイシンエンケファリンとアンジオテンシンII約0.5 mgずつを含む乾燥フィルムが入っています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H2016-1VL:
H2016-BULK:
H2016-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Plasma proteome profiles of White Sucker (Catostomus commersonii) from the Athabasca River within the oil sands deposit
Simmons.D.BD and Sherry.PJ
Comparative Biochemistry and Physiology. Part D, Genomics & Proteomics, 19, 181-189 (2016)
Bob W J Pirok et al.
Journal of chromatography. A, 1530, 104-111 (2017-11-18)
Computer-aided method-development programs require accurate models to describe retention and to make predictions based on a limited number of scouting gradients. The performance of five different retention models for hydrophilic-interaction chromatography (HILIC) is assessed for a wide range of analytes.
Mimi J den Uijl et al.
Journal of chromatography. A, 1636, 461780-461780 (2020-12-29)
The use of scanning gradients can significantly reduce method-development time in reversed-phase liquid chromatography. However, there is no consensus on how they can best be used. In the present work we set out to systematically investigate various factors and to
Lingyu Wang et al.
Electrophoresis, 41(21-22), 1832-1842 (2020-05-22)
Dynamic pH barrage junction focusing in CE enables effective signal enhancement, quantitative capture efficiencies, and straightforward optimization. The method is a technical variant of dynamic pH junction focusing. CE separation with dynamic pH barrage junction focusing is compatible with both
Evelyn N Gitau et al.
Malaria journal, 10, 205-205 (2011-07-28)
A global proteomic strategy was used to identify proteins, which are differentially expressed in the murine model of severe malaria in the hope of facilitating future development of novel diagnostic, disease monitoring and treatment strategies. Mice (4-week-old CD1 male mice)