solid
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
HPLCタンパク質スタンダードミックスは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いる細菌の細胞抽出サンプルに含まれるタンパク質の分離のためのスタンダード(標準物質)として使用されてきました。
包装
それぞれ約1 mgのリボヌクレア-ゼA、シトクロムC、ホロ-トランスフェリン、アポミオグロビンがバイアルに入っています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2899-1VL:
H2899-VAR:
H2899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Distribution, diversity, and activities of sulfur dioxygenases in heterotrophic bacteria
Applied and Environmental Microbiology, 80, 1799-1806 (2014)
Applied and environmental microbiology, 80(5), 1799-1806 (2014-01-07)
Sulfur oxidation by chemolithotrophic bacteria is well known; however, sulfur oxidation by heterotrophic bacteria is often ignored. Sulfur dioxygenases (SDOs) (EC 1.13.11.18) were originally found in the cell extracts of some chemolithotrophic bacteria as glutathione (GSH)-dependent sulfur dioxygenases. GSH spontaneously