安全性情報
GF091
Sigma-Aldrich
可溶性 RANK リガンド(sRANKL)タンパク質、組み換えヒト
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
別名:
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... TNFSF11(8600)
詳細
RANKL と RANK は、特異的免疫と骨代謝の制御に重要な役割を果たす、TNF スーパーファミリーのリガンドと受容体のメンバーです。ïRANK(受容体)は元来、樹状細胞膜タンパク質として同定され、RANKL と相互作用することにより、混合リンパ球反応において、樹状細胞がナイーブ T 細胞の増殖を刺激する能力を高め、RANK+T 細胞の生存を促し、T 細胞依存性の免疫応答を制御します。RANKL は、骨芽細胞、線維芽細胞、活性化 T 細胞、骨髄間質細胞など様々な細胞に発現しており、OPG と呼ばれるデコイ受容体とも相互作用することができます。可溶性 OPG と sRANKL が結合すると、間質細胞と破骨前駆細胞間のシグナル伝達が遮断されることにより破骨細胞新生が阻害され、その結果、骨や 軟骨の過剰蓄積につながります。
組み換えヒト sRANKL は大腸菌で生産されます。このタンパク質は、RANKL の TNF 相同領域(176 アミノ酸残基)からなる 20.0 kDa のポリペプチドです。配列:MEKAMVDGSW LDLAKRSKLE AQPFAHLTIN ATDIPSGSHK VSLSSWYHDR GWAKISNMTF SNGKLIVNQD GFYYLYANIC FRHHETSGDL ATEYLQLMVY VTKTSIKIPS SHTLMKGGST KYWSGNSEFH FYSINVGGFF KLRSGEEISI EVSNPSLLDP DQDATYFGAF KVRDID
原産国:米国
製品供給源:E. coli(大腸菌)
物理的形状
滅菌ろ過後、5 mM リン酸ナトリウム(pH 7.6)+75 mM NaCl から凍結乾燥されています。 蒸留水を用いて 0.1 ~ 1 mg/mL の濃度に再構成し、ストック溶液とします。 その後、他の水性バッファーに希釈してすぐに使用できます。
保管および安定性
凍結乾燥粉末は室温で数週間安定ですが、-20°C で受領日より 1 年間保存するのが最適です。 再構成したストック材料は 2°~8°C で1週間保存できますが、長期間使用する場合は、未希釈の分注を -20°C で保存することをお勧めします。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
比活性:5.0 ~ 80.0 ng/mL の濃度範囲で RAW264.7 細胞の破骨細胞形成を誘導する能力により決定されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF091:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Junchi Huang et al.
Clinical & experimental metastasis, 39(5), 801-814 (2022-08-16)
Metastasis to bone is the leading cause of death from prostate cancer. Interaction between tumor cells and bone cells can promote progression and influence tumor phenotype. It is known that prostate cancer cells support osteoclast differentiation, and degradation of bone