Merck
11814389001
Roche
赤血球可溶化バッファー
solution, Roche, pkg of 100 mL, sufficient for 50-500 reactions
別名:
RBC可溶化バッファー, 可溶化バッファー, 赤血球
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
フォーム
solution
使用法
sufficient for 50-500 reactions
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
詳細
本バッファーは、DNAとRNAの両方の単離に使用できる、ヒト全血由来赤血球の特異的可溶化のためにデザインされており、その後の研究アプリケーションに使用できるインタクトの白血球(赤血球が含まれない)を得ることができます。このバッファーは、他の種の全血での使用は意図されていません。
アプリケーション
本バッファーは、DNAとRNAの両方の単離に使用できる、ヒト全血由来赤血球の可溶化のためにデザインされており、その後の研究アプリケーションに使用できるインタクトの白血球(赤血球が含まれない)を得ることができます。
大腿骨骨髄、PBMC(末梢血単核球)、およびヒト肺癌サンプル中の血球の可溶化に使用されています。
赤血球可溶化バッファーは、HIV感染患者からのPBMC(末梢血単核球)の分離に使用されています。また、肺細胞、ナイーブCD8+ T細胞、および肺からの感染細胞の単離に使用されています。
物理的形状
すぐに使用できる溶液です。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantification of membrane transporter proteins in human lung and immortalized cell lines using targeted quantitative proteomic analysis by isotope dilution nanoLC?MS/MS
Fallon JK, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 154, 150-157 (2018)
Dual Specificity Phosphatase 5 Is Essential for T Cell Survival
Kutty RG, et al.
PLoS ONE, 11(12), 0167246-0167246 (2016)
A virus-like particle vaccine candidate for influenza A virus based on multiple conserved antigens presented on hepatitis B tandem core particles
Ramirez A, et al.
Vaccine (2018)
Hila Israelov et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 267-267 (2020-09-11)
Excessive inflammation might activate and injure the blood-brain barrier (BBB), a common feature of many central nervous system (CNS) disorders. We previously developed an in vitro BBB injury model in which the organophosphate paraoxon (PX) affects the BBB endothelium by
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply.
Ruefli-Brasse A
Journal of Cancer Therapy (2011)