アプリケーション
ウシ胎児血清は以下の用途に使用されています:
- ダルベッコ改変イーグル培地(DME、DMEM)、イーグル最小必須培地(EMEM)、ロズウェルパーク記念研究所培地(RPMI-1640)、α-改変イーグル培地(αMEM)(MEM)、ライボビッツL-15培地の成分として
- 脳幹スライスを処理するためのブロッキング培地の成分として
- 皮膚外植片の接着を改善するため
調製ノート
アナリシスノート
- エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
- 細菌、ウイルス、マイコプラズマの存在の有無について検査済み
- 無菌条件下にて0.1ミクロン膜で3回ろ過済みです。
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F4135-1L:
F4135-50ML:
F4135-500ML-CO:
F4135-VAR:
F4135-100ML-CO:
F4135-BULKBWY:
F4135-6X500ML:
F4135-100ML:
F4135PROC:
F4135-24X500ML:
F4135-PH:
F4135-BULK:
F4135-500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
細胞培養にウシ胎児(または子ウシ)血清を使用する際の基本と、調達や規制が細胞アッセイ用血清の価格にどのように影響するのかご確認ください。
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
プロトコル
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
関連コンテンツ
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
メルクのウシ胎児血清(FBS)のポートフォリオから、お客様のニーズとご予算に合う最適なFBSをお探しください。血清サンプルのご依頼。
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.