安全性情報
F7524
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
FBS, FCS, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Classic
組成
hemoglobin, ≤25 mg/dL
由来
non-USA origin
利用可能性
not available in Canada, USA
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ胎児血清は、ロズウェルパーク記念研究所培地(RPMI-1640)やダルベッコ変法イーグル培地(DMEM)などの細胞培養培地のサプリメントとして、種々の細胞株の増殖をサポートするために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ウシ胎児血清(FBS)は、in vitroおよびex vivoでの細胞、組織および器官の培養を助けるために一般に使用される、細胞培養培地のサプリメントとして作用します。FBSは、細胞培養に幅広い機能を提供するので、依然として定評のある培地サプリメントです。FBSは、栄養、増殖因子および付着因子を送達し、無血清培地(SFM)系では再現困難なメカニズムにより細胞を酸化的損傷とアポトーシスから防御します。FBSは、培養中の細胞に適用される多くの未定義の成長促進因子と生存促進因子を提供します。凝固血液由来であり、真核生物、特に哺乳動物の細胞培養に最も広く使用されている未定義のサプリメントです。 FBSは、1950年代から60年代にかけて開発された旧知の培地に、一般的に使用されます。これらには、最小必須培地(MEM);ダルベッコ変法イーグル培地(DME、DMEM);イスコフ改変イーグル培地(IMDM);M199およびロズウェルパーク記念研究所培地(RPMI-1640)などの多くの一般的な培地が含まれます。
特徴および利点
F7524はBiochrom GmbH製品S0115と同じ製品です。
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • 細菌、ウイルス、およびマイコプラズマの存在についてテスト済み
  • 無菌条件下で0.1ミクロンの膜により三重ろ過済み
法的情報
米国およびカナダでは販売していません。在庫と輸入制限につきましてはお問い合わせください。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F7524-VAR:
F7524-20ML:
F7524-500ML:
F7524-20ML-J:
F7524-100ML:
F7524-BULK:
F7524-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlo E A Jochems et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 30(2), 219-227 (2002-04-25)
Fetal bovine serum (FBS) is a common component of animal cell culture media. It is harvested from bovine fetuses taken from pregnant cows during slaughter. FBS is commonly harvested by means of a cardiac puncture without any form of anaesthesia.
Hans F N Kvitvang et al.
Journal of chromatography. A, 1370, 70-79 (2014-12-03)
Metabolic profiling has become an important tool in biological research, and the chromatographic separation of metabolites coupled with mass spectrometric detection is the most frequently used approach for such studies. The establishment of robust chromatographic methods for comprehensive coverage of
Elisabeth F P Peterse et al.
BMC cancer, 16, 475-475 (2016-07-16)
Chondrosarcoma is a malignant cartilage forming bone tumour for which no effective systemic treatment is available. Previous studies illustrate the need for a better understanding of the role of the IGF pathway in chondrosarcoma to determine if it can be
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Jiří Voller et al.
Bioorganic chemistry, 90, 103005-103005 (2019-07-05)
Rho-associated serine/threonine kinases (ROCKs) are principal regulators of the actin cytoskeleton that regulate the contractility, shape, motility, and invasion of cells. We explored the relationships between structure and anti-ROCK2 activity in a group of purine derivatives substituted at the C6
資料
細胞培養にウシ胎児(または子ウシ)血清を使用する際の基本と、調達や規制が細胞アッセイ用血清の価格にどのように影響するのかご確認ください。
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
関連コンテンツ
メルクのウシ胎児血清(FBS)のポートフォリオから、お客様のニーズとご予算に合う最適なFBSをお探しください。血清サンプルのご依頼。
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.