製品名
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース), With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
D6546-500ML:
D6546-6X500ML:
D6546-24X500ML:
D6546PROC:
D6546-100ML:
D6546-BULK:
D6546-VAR:
D6546-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines