product name
L-グルタミン, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets USP testing specifications
アッセイ
99.0-101.0%
形状
powder
光学活性
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl
[α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.10%
アプリケーション
agriculture
官能基
amide
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
rat ... Ggt1(116568)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- マウス蝸牛器官型細胞を培養するための無血清培地の成分として。
- マウス精細管セグメントを培養するためのダルベッコ改変イーグル培地-栄養混合物F-12(DMEM/F-12)培地のサプリメントとして。
- ヒト単球性細胞株を培養するためのロズウェルパーク記念研究所(RPMI)1640培地のサプリメントとして。
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8540-10MG:4548173332673
G8540-100G:4548173198514
G8540-292MG-IR:
G8540-25KG:4548173198552
G8540-1KG:4548173198538
G8540-25G:4548173198545
G8540-VAR:
G8540-1VL-IR:
G8540-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)