product name
L-グルタミン酸, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets EP testing specifications
アッセイ
98.5-100.5%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 100 mg/mL
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
微量陽イオン
As: ≤1 ppm, passes test
Fe: ≤10 ppm, passes test
NH4+: ≤200 ppm, passes test
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8415-1KG:4548173217376
G8415-10MG:4548173907291
G8415-25KG:4548173217390
G8415-VAR:
G8415-10G:4548173217383
G8415-100G:4548173217369
G8415-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
guidance
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)