製品名
フマギリン Aspergillus fumigatus由来, ≥90%, powder
由来生物
Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus)
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
色
white
mp
197-198 °C
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1C(CCC2(CO2)C1C3(C)OC3C\C=C(\C)C)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+
InChI Key
NGGMYCMLYOUNGM-HCNIIHBUSA-N
詳細
アプリケーション
- in chick chorioallantoic membrane (CAM) assay to study the changes in protein expression in response to anti-angiogenic agent
- to study its effects on the mortality of caged Nosema ceranae-infected honey bees- write in this way
- as a positive control in in vitro and ex vivo studies
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F6771-BULK:
F6771-5MG-PW:
F6771-1MG-PW:
F6771-VAR:
F6771-1MG:
F6771-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)