蒸気密度
6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
117-120 °C/10 mmHg
256 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble
water: very slightly soluble
密度
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI Key
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185841-500ML:
185841-3KG:
185841-1L:
185841-5G:4548173353050
185841-500G:4548173353043
185841-100ML:
185841-100G:4548173353029
185841-VAR:
185841-2KG:4548173353036
185841-5ML:
185841-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック