Merck
294942
Sigma-Aldrich
N,N-ジシクロへキシルメチルアミン
97%
別名:
N-メチルジシクロヘキシルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2NCH3
CAS番号:
分子量:
195.34
Beilstein:
2074991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
InChI Key
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-ジクロロヘキシルメチルアミンは、以下の目的に使用されています。
  • 第三級アルコールの有機ビスマス(V)化合物を用いたO-フェニル化の触媒として
  • 1-(o-ブロモフェニル)-2-メチルプロプ-2-エン-1-オールの、Pd-触媒による5-endo-trig型環化における塩基として
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
294942-BULK:
294942-VAR:
294942-1KG:
294942-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sriram Kumar et al.
Nature communications, 11(1), 2960-2960 (2020-06-13)
Nucleic acid-based materials enable sub-nanometer precision in self-assembly for fields including biophysics, diagnostics, therapeutics, photonics, and nanofabrication. However, structural DNA nanotechnology has been limited to substantially hydrated media. Transfer to organic solvents commonly used in polymer and peptide synthesis results
Copper (II)-catalyzed O-phenylation of alcohols with organobismuth (V) reagents.
Sakurai N, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 254-264 (2007)
Heck-type reactions of allylic alcohols: Part IV:(2-Substituted)-1-indanones via 5-endo-trig cyclizations.
Zawisza AM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 283(1), 140-145 (2008)
資料
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.