Merck
578940
Sigma-Aldrich
トリ-tert-ブチルホスホニウムテトラフルオロボラート
97%
別名:
TTBP · HBF4, [(t-Bu)3PH]BF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3C]3PH]BF4
CAS番号:
分子量:
290.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
261 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1
InChI Key
YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
アプリケーション
N-boc-ピロリジンのPd触媒エナンチオ選択性α-アリル化に使用されるリガンド。
立体的にかさ高いホスフィン塩であり、Pd(0)-15員環トリオレフィン大環状錯体と共に、臭化アリ-ルや塩化アリ-ルの鈴木クロスカップリング反応に用いられます。活性化されていないビニルトシラ-トと電子欠乏性オレフィンとのHeckカップリング反応にも用いられています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
578940-VAR:
578940-100G:
578940-BULK:
578940-1G:4548173171661
578940-5G:4548173171678
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heck coupling with nonactivated alkenyl tosylates and phosphates: examples of effective 1,2-migrations of the alkenyl palladium(II) intermediates.
Anders L Hansen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(20), 3349-3353 (2006-04-12)
Synlett, 3001-3001 (2006)
Kevin R Campos et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(11), 3538-3539 (2006-03-16)
This communication discloses the first instance of the enantioselective Pd-catalyzed alpha-arylation of N-Boc-pyrrolidine. The methodology relies on Beak's sparteine-mediated, enantioselective deprotonation of N-Boc-pyrrolidine to form the 2-pyrrolidinolithium specices in high enantiomeric ratio (er). Transmetalation of this intermediate with zinc chloride
資料
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.