Merck
261971
Sigma-Aldrich
トリシクロヘキシルホスフィン
別名:
PCy3, P(Cy)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)3P
CAS番号:
分子量:
280.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hiyama Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
81-83 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
InChI Key
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この配位子は、シクロペンタン化合物を生成する鍵中間体としてNiとともに用いられています
マロノニトリルとハロゲン化アリ-ルとのPd触媒によるカップリング反応に用いられる配位子です。臭化アリ-ルや塩化アリ-ルの鈴木クロスカップリング反応の触媒であるPd(0)-トリオレフィン大環状錯体に用いられるかさ高いホスフィン配位子です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
261971-VAR:
261971-BULK:
261971-1G:
261971-25G:
261971-250G:
261971-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensuke Ogoshi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(16), 5350-5351 (2006-04-20)
Cyclopropyl phenyl ketone underwent oxidative addition to Ni(PCy3) generated from Ni(cod)2 and PCy3 to give a nickeladihydropyran, which is a key intermediate for the Ni(0)-catalyzed homo- or heterocycloaddition to give cyclopentane compounds having two carbonyl substituents at the 1,3-position.
Synlett, 3167-3167 (2006)
Synlett, 3001-3001 (2006)
Adrian Tlahuext-Aca et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(42), 15997-16005 (2014-09-19)
Ni(0)-catalyzed dehydrogenation of benzylic-type imines was performed to yield asymmetrical tetra-substituted imidazoles and 2-imidazolines. This was achieved with a single operational step while maintaining good selectivity and atom economy. The catalytic system shows low to moderate tolerance for fluoro-, trifluoromethyl-
Sebastijan Kovačič et al.
Macromolecular rapid communications, 36(17), 1605-1611 (2015-07-15)
Metal-organic frameworks (MOFs) nanoparticles in combination with a nonionic surfactant (Pluronic L-121) are used to stabilize dicyclopentadiene (DCPD)-in-water high internal phase emulsions (HIPEs). The resulting HIPEs containing the MIL-100(Fe) nanoparticles (MIL: Materials of Institut Lavoisier) at the interface between the