About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H66Cl2NiP2
CAS番号:
分子量:
690.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
284 °C
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
- 脱臭化水素化重縮合
- アリール化反応
- クロスカップリング
- 鈴木宮浦クロスカップリング反応
- 硫酸ジアリールとグリニャール試薬の熊田カップリング
- オレフィン二量体化
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708526-BULK:
708526-1G:4548173297040
708526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)