反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
ZBQUMMFUJLOTQC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ブロックコポリチオフェンの合成
- ハロゲン化アリールとアリールボロン酸の鈴木-宮浦クロスカップリング反応
- 固体メタセシス重縮合
- ポリ(3-アルコキシチオフェン)の重合
- マクロライド系抗生物質アプリロニンAのC1-C19フラグメントのジアステレオ選択的野崎-檜山-岸カップリング反応
- 複合ポリマーの移動縮合重合
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335363-25G:4548173294230
335363-1G:4548173294216
335363-BULK:
335363-VAR:
335363-5G:4548173294223