Merck
331708
Sigma-Aldrich
ジブロモビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II)
99%
別名:
NiBr2(PPh3)2, ビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II)ブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2NiBr2
CAS番号:
分子量:
743.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ni]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2BrH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
クロスカップリング反応、C-X結合の還元、sp2炭素ハロゲン化物のホモカップリング、ハロゲン化アリールの置換、およびジエンのオリゴマー化に用いる触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
331708-50G:4548173295442
331708-BULK:
331708-10G:4548173295435
331708-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takagi, K.; Sakakibara, Y.
Chemistry Letters (Jpn), 1957-1957 (1989)
Kalinin, V. N.
Synthesis, 413-413 (1992)
Ho, K. M.; Lam, C. H.; Luh, T.-Y.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4474-4474 (1989)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.