Merck
283657
Sigma-Aldrich
ニッケル(II)アセチルアセトナート
95%
別名:
2,4-ペンタンジオン ニッケル(II)誘導体, Ni(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
256.91
Beilstein:
4157970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Ni]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ni/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニッケル(II)アセチルアセトネートは、ビス(アセチルアセトネート)ニッケル(II)または Ni(acac)2 とも呼ばれ、水に溶ける青緑色の結晶性化合物です。触媒作用、材料合成、有機化学の分野で応用されており、さまざまな反応における触媒として重要な役割を果たしています。また、ニッケルベースのナノ材料や、工業プロセスや有機変換に使用される触媒の開発における重要な前駆体としても役立っています。
アプリケーション
ニッケル(II)アセチルアセトネートは、以下のような用途に使用できます。   
  • 非等温分解法やソルボサーマル法などの異なる合成方法により、NiO/C ナノ複合体や結晶性 NiO ナノ粒子などのニッケルベースのナノ材料を合成するための前駆体として。·      
  • ニッケル(II)複合体などのニッケル触媒や、さまざまな有機変換のための階層的ニッケル/ベータ触媒の調製に。
  • ニッケル(II)アセチルアセトネートは触媒作用において複数の用途があります:オレフィンの重合やエステル交換反応の触媒として使用されます。    
  • ニッケル(II)アセチルアセトネートは、マイケル付加反応を促進する触媒として使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
428.0 °F
引火点(℃)
220 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283657-5G:4548173294087
283657-BULK:
283657-50G:4548173294070
283657-VAR:
283657-25G:4548173294063
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yueping Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(17), e1900288-e1900288 (2019-03-29)
The catalytic performance of Pt-based catalysts for oxygen reduction reactions (ORR) can generally be enhanced by constructing high-index exposed facets (HIFs). However, the synthesis of Pt alloyed high-index skins on 1D non-Pt surfaces to further improve Pt utilization and stability
Huiming Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(45), 11748-11754 (2018-06-06)
The phase of nanocrystals has a key role in the modulation of catalytic properties. Uniform and well-crystallized nickel phosphide nanocrystals with controlled phases (Ni5 P4 , Ni2 P, and Ni12 P5 ) and narrow size distributions are synthesized by a
Lin Chen et al.
Nature communications, 8, 14136-14136 (2017-01-11)
Incorporating oxophilic metals into noble metal-based catalysts represents an emerging strategy to improve the catalytic performance of electrocatalysts in fuel cells. However, effects of the distance between the noble metal and oxophilic metal active sites on the catalytic performance have
Bowen Yu et al.
Nanotechnology, 25(32), 325602-325602 (2014-07-24)
Ni-assisted thermal chemical vapor deposition (TCVD) is one of the most common techniques for the growth of carbon nanofibres/nanotubes (CNFs/CNTs). However, some fundamental issues related to the catalytic growth of CNFs/CNTs, such as the low-limit growth temperature, the limiting steps
Olli Pitkänen et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(21), 19331-19338 (2019-05-07)
High-performance electromagnetic interference shielding is becoming vital for the next generation of telecommunication and sensor devices among which portable and wearable applications require highly flexible and lightweight materials having efficient absorption-dominant shielding. Herein, we report on lightweight carbon foam-carbon nanotube/carbon
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。