Merck
459674
Sigma-Aldrich
臭化ニッケル(II) 2-メトキシエチルエーテル錯体
別名:
ジグリム二臭化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiBr2 · O(CH2CH2OCH3)2
CAS番号:
分子量:
352.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES記法
Br[Ni]Br.COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3.2BrH.Ni/c1-7-3-5-9-6-4-8-2;;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
RRSIMIHTHWYRRA-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
臭化ニッケル(II)2-メトキシエチルエーテル錯体は、以下を合成するための触媒として使用できます:
  • 還元剤として亜鉛の存在下で、種々のアルデヒドにハロゲン化アリールを付加することによる、ヒンダード・ジアリルメタノールおよびベンジルアルコール。
  • 反応性の低い塩化ベンジルを用いた非活性化アルケンの還元的dicarbofunctionalizationによるベンゼン縮合環状化合物。
  • 置換5-ブロモ-3-メトキシ-2-(トリメチルシリル)フェニルトリフラートとブロモメチルボロン酸ピナコールエステルとのC-Cクロスカップリング反応による、ベンジルホウ素誘導体。
  • 光増感剤の存在下でのスルファミドと臭化アリールとのN-アリール化によるN-(ヘテロ)アリールスルファミド。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459674-5G:4548173319964
459674-10G:
459674-BULK:
459674-25G:
459674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel-Catalyzed Addition of Aryl Bromides to Aldehydes To Form Hindered Secondary Alcohols
Garcia KJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(5), 1823-1827 (2019)
Nickel-catalyzed asymmetric reductive arylalkylation of unactivated alkenes
Jin Youxiang and Wang Chuan
Angewandte Chemie (International Edition in English), 58(20), 6722-6726 (2019)
Photochemically Mediated Nickel-Catalyzed Synthesis of N-(Hetero) aryl Sulfamides
Simons RT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85(10), 6380-6391 (2020)
Aryne Reaction and Cross-coupling Approach for the Synthesis of Diverse N-Arylphenylalanine Derivatives
Kobayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 49(7), 809-812 (2020)
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。