Merck
536040
Sigma-Aldrich
4-4′-ジメトキシ-2-2′-ビピリジン
greener alternative
97%
別名:
4,4′-Dimethoxy-2,2′-bipyridyl, 4,4′-Dimethoxy-2,2′-dipyridyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
168-171 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COc1ccnc(c1)-c2cc(OC)ccn2
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-15-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(16-2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
InChI Key
IMEVSAIFJKKDAP-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
4-4′-ジメトキシ-2-2'-ビピリジンは、遷移金属錯体の調製においてリガンドとして使用できます。
好気的条件下での、より環境に配慮したアルコール酸化のためのリガンド。
銅(I)/ABNO触媒による好気性アルコール酸化:Cu/TEMPO触媒系の立体的および電子的制限の緩和
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536040-VAR:
536040-25G:
536040-5G:
536040-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of a new family of luminescent cis-(4, 4'-X2-5, 5'-Y2-2, 2'-bipyridine) 2Os (CO) Cl (PF6) complexes (X= NEt2, OMe, Me, H, Cl, Y= H; X= H, Y= Me; X= Y= Me): control of excited-state properties by bipyridyl substituents.
Della CL, et al.
Inorganic Chemistry, 29(15), 2792-2798 (1990)
Photochemical isomerization of trans- to cis-[RuCl2(dppb)(4,4'-X2-2,2'-bipy)](X=-H,-NO2,-Me,-COOH,-SMe,-O=SMe,-Cl,-OMe) complexes.
Santiago MO, et al.
Polyhedron, 22(24), 3205-3211 (2003)
Julie Urgiles et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14256-14263 (2017-10-11)
Reactions of K
Efficient osmium sensitizers containing 2,2'-bipyridine-4,4'-bisphosphonic acid ligand.
Zabri H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 166(1), 99-106 (2004)
Katia M Oliveira et al.
Journal of inorganic biochemistry, 176, 66-76 (2017-09-04)
New Ru(II) complexes with lawsone (law) characterized as trans-[Ru(law)(PPh
資料
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.