Merck
131377
Sigma-Aldrich
1,10-フェナントロリン
≥99%
別名:
o-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2
CAS番号:
分子量:
180.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39210124
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES記法
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
InChI Key
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FNTA(2339)
アプリケーション
1,10-フェナントロリンは以下の用途に使用することができます:
  • 有機太陽電池の効率を改善する陰極バッファー層。
  • フェントン反応-ルミノール化学発光システムにおけるその有効性を研究するための従来のキレート剤。
  • 有機ボロン酸およびスルフィン酸塩の穏やかな銅(II)触媒クロスカップリングの配位子であり、アリールスルホンおよびアルケニルスルホンを生成。
  • 金属の分光光度定量法および二酸化炭素の光触媒的還元に用いられる多目的な配位子。
  • 金属大環状化合物のビルディングブロック。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
131377-25G:
131377-2.5G:
131377-5G:
131377-100G:
131377-VAR:
131377-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitsuhiro Wada et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 29(7), 955-958 (2014-01-10)
In vitro screening of a Fe(2+) -chelating effect using a Fenton's reaction-luminol chemiluminescence (CL) system is described. The luminescence between the reactive oxygen species generated by the Fenton's reaction and luminol was decreased on capturing Fe(2+) using a chelator. The
Catalysis by Metal Complexes, 14, 217-217 (1993)
Aswan Sci. Technol. Bull., 13, 3-3 (1992)
Neville S Ng et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(9), 3196-3209 (2012-12-13)
Copper(II) (1(Cu)-21(Cu)) and previously established experimental anticancer platinum(II) metallointercalator complexes (1(Pt)-16(Pt)) have been prepared and investigated for their antimicrobial properties. These complexes are of the general structure [M(I(L))(A(L))](2+) where I(L) represents functionalised 1,10-phenanthrolines (1(IL)-10(IL)), and A(L) represents 1,2-diaminoethane, 1S,2S- or
Luiza Notini et al.
Environmental science & technology, 53(15), 8883-8891 (2019-07-10)
Surface defects have been shown to facilitate electron transfer between Fe(II) and goethite (α-FeOOH) in abiotic systems. It is unclear, however, whether defects also facilitate microbial goethite reduction in anoxic environments where electron transfer between cells and Fe(III) minerals is