Merck
429031
Sigma-Aldrich
4,7-ジヒドロキシ-1,10-フェナントロリン
Dye content ≥30 %
別名:
1,10-フェナントロリン-4,7-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O2
CAS番号:
分子量:
212.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
>85.0% (HPLC)
品質水準
形状
powder or chunks
組成
Dye content, ≥30%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI Key
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
429031-VAR:
429031-BULK:
429031-250MG:
429031-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)