Merck
275034
Sigma-Aldrich
9,10-フェナントレンキノン
95%
別名:
9,10-フェナントレンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O2
CAS番号:
分子量:
208.21
Beilstein:
608838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI Key
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多環芳香族炭化水素のキノン類は有機物質の燃焼物中に多く存在します。シリコン表面の不動態化に使用される際は、ヘテロ原子のディールス・アルダー反応を経由して表面上のダングリングボンドと反応します。Π-電子結合により、シリコンの半導体としての性質は影響しません。
アプリケーション
9,10-フェナントレンキノンはシリコン(100)表面上での高品質な不動態化に用いられることがあります。キノン類は様々なフラビン酵素の基質となります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
473.0 °F
引火点(℃)
245 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275034-25KG:
275034-5KG:
275034-VAR:
275034-25G:
275034-BULK:
275034-1KG:
275034-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P L Chesis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 81(6), 1696-1700 (1984-03-01)
The mutagenicity of various quinones, a class of compounds widely distributed in nature, is demonstrated in the Salmonella TA104 tester strain. The metabolic pathways by which four quinones, menadione, benzo[a]pyrene 3,6-quinone, 9,10-phenanthrenequinone, and danthron, caused mutagenicity in this test system
Electronic structure and band alignment of 9, 10-phenanthrenequinone passivated silicon surfaces
Avasthi, Sushobhan, et al.
Surface Science, 605(13), 1308-1312 (2011)
Toshiyuki Matsunaga et al.
Cell and tissue research, 347(2), 407-417 (2012-01-28)
9,10-Phenanthrenequinone (9,10-PQ), a major quinone in diesel exhaust particles, induces apoptosis via the generation of reactive oxygen species (ROS) because of 9,10-PQ redox cycling. We have found that intratracheal infusion of 9,10-PQ facilitates the secretion of surfactant into rat alveolus.
Toshiyuki Matsunaga et al.
Free radical research, 45(7), 848-857 (2011-06-01)
9,10-Phenanthrenequinone (9,10-PQ), a redox-active quinone in diesel exhausts, triggers cellular apoptosis via reactive oxygen species (ROS) generation in its redox cycling. This study found that induction of CCAAT/enhancer-binding protein-homologous protein (CHOP), a pro-apoptotic factor derived from endoplasmic reticulum stress, participates
Petr Milko et al.
Inorganic chemistry, 48(24), 11734-11742 (2009-11-26)
With the use of the model complexes [(PQ)FeCl(CH(3)O)](+), [(phen)FeCl(CH(3)O)](+), and [(PQ)(phen)FeCl(CH(3)O)](+), where PQ is 9,10-phenanthraquinone and phen is 1,10-phenanthroline, the reactivity of phenanthraquinone in complexes with iron(III) is investigated. It is shown that 9,10-phenanthraquinone takes part in redox processes occurring