主要文書
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
for synthesis
別名:
9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8O2
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-515-5
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
630 °C (DIN 51794)
有効性
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>360 °C
mp
203-206 °C
転移温度
flash point 245 °C
溶解性
7.5 mg/L
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=[c]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cccc2
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI Key
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
473.0 °F
引火点(℃)
245 °C