アッセイ
97%
形状
powder
mp
87-88 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
InChI Key
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D31737-BULK:
D31737-100G:
D31737-5G:
D31737-VAR:
D31737-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)