アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
118-125 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCC(O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO3/c23-20(11-5-6-12-21(24)25)22-15-18-9-2-1-7-16(18)13-14-17-8-3-4-10-19(17)22/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15H2,(H,24,25)
InChI Key
NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸官能基化シクロオクチン誘導体。シクロオクチンは、銅フリーの歪み促進型アジド-アルキンクリックケミストリー反応に有用です。このアザジベンゾシクロオクチンは、Cu(I)触媒を必要とすることなく、アジド官能基化された化合物や生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合が得られます。
アプリケーション
ジベンゾシクロオクチン酸を使用して、8アームポリエチレングリコールの表面を改質し、PEGビスアジドとの歪み促進型アルキン-アジド付加環化(SPAAC)を起こりやすくして、ハイドロゲルを形成できます。これらのハイドロゲルは、タンパク質の固定化に役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761516-BULK:
761516-VAR:
761516-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A `catch and release?strategy towards HPLC-free purification of synthetic oligonucleotides by a combination of the strain-promoted alkyne-azide cycloaddition and the photocleavage.
Igata Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry (2017)
Near-infrared light-triggered thermochemotherapy of cancer using a polymer?gold nanorod conjugate.
Ko H, et al.
Nanotechnology, 27(17), 175102-175102 (2016)
Neuroendocrine Tumor?Targeted Upconversion Nanoparticle?Based Micelles for Simultaneous NIR?Controlled Combination Chemotherapy and Photodynamic Therapy, and Fluorescence Imaging.
Chen G, et al.
Advances in Functional Materials, 27(8) (2017)
Bio-orthogonal conjugation and enzymatically triggered release of proteins within multi-layered hydrogels.
Guo C, et al.
Acta Biomaterialia (2017)
Ratiometric Fluorescence Azide?Alkyne Cycloaddition for Live Mammalian Cell Imaging.
Fu H, et al.
Analytical Chemistry, 87(22), 11332-11336 (2015)