Merck
761540
Sigma-Aldrich
ジベンゾシクロオクチン-アミン
for Copper-free Click Chemistry
別名:
DBCO-NH2, DBCO-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O
CAS番号:
分子量:
276.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
86-96 °C
官能基
amine
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCC(N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H16N2O/c19-12-11-18(21)20-13-16-7-2-1-5-14(16)9-10-15-6-3-4-8-17(15)20/h1-8H,11-13,19H2
InChI Key
OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジベンゾシクロオクチン-アミン(DBCO-NH2)は、ナノボディの部位特異的官能化に一般的に使用されるDBCO部分を含むヘテロ二官能性リンカーであり、以後のクリックケミストリー反応のための反応性DBCO基を付加できるようにします。
アプリケーション
ジベンゾシクロオクチン-アミンは以下として使用できます:
  • アジド含有官能基を結合するためのリンカー。ひずみ促進アジド-アルキン付加環化反応(SPAAC)による結合の形成を促進します。
  • N-ヘテロ環式カルベン金属チオラートの合成における試薬。金属錯体を官能化し、ひずみ促進アルキン–アジド付加環化(SPAAC)反応における反応性を高めます。
  • アミン官能基化シクロオクチン誘導体。シクロオクチンは歪み促進銅非含有アジド-アルキンシクロ付加反応に有用です。このジベンゾシクロオクチンは、CU(I)触媒を必要とせずアジド官能基化化合物または生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761540-10MG:
761540-100MG:
761540-BULK:
761540-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Prolonging the circulatory retention of SPIONs using dextran sulfate: in vivo tracking achieved by functionalisation with near-infrared dyes.
Abdollah MR, et al.
Faraday Discussions, 175, 41-58 (2015)
Steering the azido?tetrazole equilibrium of 4-azidopyrimidines via substituent variation?implications for drug design and azide?alkyne cycloadditions.
Thomann A, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(43), 10620-10630 (2015)
NHC ligated group 11 metal-arylthiolates containing an azide functionality amenable to ?click? reaction chemistry
V Somasundaram, et al.
Inorganic Chemistry, 57, 11184-11192 (2018)
Strained cyclooctyne as a molecular platform for construction of multimodal imaging probes
Sun Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(20), 5981-5984 (2015)
Catalyst-free site-specific surface modifications of nanocrystalline diamond films via microchannel cantilever spotting
Davydova M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(63), 57820-57827 (2016)
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.