組成
carbon content, 61.85%
hydrogen content, 5.88%
nitrogen content, 4.81%
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC#CCC[C@]1([H])[C@@H]2COC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
InChI
1S/C15H17NO5/c17-13-7-8-14(18)16(13)21-15(19)20-9-12-10-5-3-1-2-4-6-11(10)12/h10-12H,3-9H2/t10-,11+,12-
InChI Key
SKTDJYHCSCYLQU-ZSBIGDGJSA-N
アプリケーション
超分子ウレイドピリミジノン(UPy)系材料のための、タンパク質付着と細胞付着に対する防汚性をもつ、ビシクロノニン官能基化 ポリ(エチレングリコール)ポリマーコーティングの合成にも使用されます。
WGK
WGK 3
Jan Code
744867-BULK:
744867-VAR:
744867-10MG:
744867-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.