反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
149-157 (decomposition)
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC(ON(C(CC1)=O)C1=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C23H18N2O5/c26-20(13-14-23(29)30-25-21(27)11-12-22(25)28)24-15-18-7-2-1-5-16(18)9-10-17-6-3-4-8-19(17)24/h1-8H,11-15H2
InChI Key
XCEBOJWFQSQZKR-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 抗体やストレプトアビジンなどの生体分子の表面にDBCO基を導入することによる修飾および標識
- ポリ乳酸-グリコール酸共重合体(PLGA)ナノ粒子の表面にペプチド抗原を結合させる架橋剤として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761524-5MG:
761524-50MG:
761524-1MG:
761524-VAR:
761524-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.