アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
官能基
ester
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
InChI
1S/C26H17F4NO3/c27-19-14-20(28)25(30)26(24(19)29)34-23(33)11-5-10-22(32)31-15-18-8-2-1-6-16(18)12-13-17-7-3-4-9-21(17)31/h1-4,6-9,14H,5,10-11,15H2
InChI Key
QKDOGIBCMTXIFN-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
DBCO-TFP ester has a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry and a TFP ester which can react with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11815-1000MG:
QBD11815-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック