アッセイ
>95% (HPLC)
品質水準
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: click chemistry
溶解性
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1NC(N([C@H]2C[C@@H]([C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)O)C=C1/C=C\CNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCC(N3CC4=CC=CC=C4C#CC5=CC=CC=C53)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C42H54N5O21P3/c48-35-26-40(66-36(35)29-65-70(57,58)68-71(59,60)67-69(54,55)56)47-28-33(41(52)45-42(47)53)9-5-16-43-38(50)15-18-61-20-22-63-24-25-64-23-21-62-19-17-44-37(49)13-14-39(51)46-27-32-8-2-1-6-30(32)11-12-31-7-3-4-10-34(31)46/h1-10,28,35-36,40,
InChI Key
DINRDGNWAWZURW-AWZRJCEASA-N
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
809705-BULK:
809705-50UL:
809705-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)