Merck
760757
Sigma-Aldrich
Azide-fluor 545(アジド蛍光 545)
別名:
5-カルボキシテトラメチルローダミンアジド, TAMRA PEGアジド, TAMRA-アジド, テトラメチルローダミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H39N6O7
分子量:
631.70
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
アプリケーション
アジド-アルキンクリックケミストリー反応後の蛍光分光法により、アルキン-またはシクロオクチン-含有分子または生体分子を検出または標識するのに使用できます。
分光特性:Abs/Em = 546/565 nm
アジド蛍光545は、アルキン/シクロオクチン含有分子または生体分子をアジド-アルキンクリックケミストリーにより標識するために使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760757-BULK:
760757-5MG:
760757-1MG:
760757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Post isolation modification of exosomes for nanomedicine applications.
Hood JL.
Nanomedicine (London, England), 11(13), 1745-1756 (2016)
Surface functionalization of exosomes using click chemistry.
Smyth T, et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(10), 1777-1784 (2014)
Genetic Encoding of a Bicyclo [6.1. 0] nonyne-Charged Amino Acid Enables Fast Cellular Protein Imaging by Metal-Free Ligation.
Borrmann A, et al.
Chembiochem, 13(14), 2094-2099 (2012)
Engineering exosomes as refined biological nanoplatforms for drug delivery.
Luan X, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 38(6), 754-754 (2017)
A toolbox for controlling the properties and functionalisation of hydrazone-based supramolecular hydrogels.
Poolman JM, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(5), 852-858 (2016)
資料
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.