アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
132-143 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
InChI
1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
InChI Key
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
関連製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
678937-VAR:
678937-250MG:
678937-50MG:
678937-1G:
678937-500MG:
678937-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クリックケミストリーは、ドラッグライクな分子を合成する手法で、いくつかの実用的で信頼性の高い反応により創薬開発を加速すると期待されています。
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.