Merck
451657
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II)
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
別名:
硫酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSO4
CAS番号:
分子量:
159.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸銅の無水形態はミネラルハイドロシアナイトとして存在します。ひし形の結晶形態を示します。温度がおよそ600°Cを超えると分解し酸化物となります。CuSO4の水和物は、酸化銅(II)または炭酸銅(II)に希硫酸を添加することにより調製され、結晶化過程で五水和物の青い三斜晶系結晶が形成されます。CuSO4の工業的調製では、希硫酸とスクラップ銅の混合物を熱し、空気に暴露します。
アプリケーション
この無水塩は電気めっきおよび鉱業で利用され、またクロムやヒ素と組み合わせて木材保護に用いられます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451657-50G:4548173153247
451657-6X10G:4548173153254
451657-BULK:
451657-6X50G:4548173153261
451657-VAR:
451657-10G:4548173153230
451657-50G-PW:
451657-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
<SMALL>H. Wayne Richardson</SMALL> et al.
Handbook of Copper Compounds and Applications null
<SMALL>Egon Wiberg, Nils Wiberg</SMALL> et al.
Inorganic Chemistry, Academic Press (2001)
<SMALL>John Daintith</SMALL> et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany) (2005)
See Wee Chee et al.
Nature communications, 10(1), 2831-2831 (2019-06-30)
At elevated temperatures, bimetallic nanomaterials change their morphologies because of the interdiffusion of atomic species, which also alters their properties. The Kirkendall effect (KE) is a well-known phenomenon associated with such interdiffusion. Here, we show how KE can manifest in
Eleftherios A Makris et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(6), 2421-2430 (2013-03-05)
The objective of this study was to improve the biomechanical properties of engineered neotissues through promoting the development of collagen cross-links. It was hypothesized that supplementing medium with copper sulfate and the amino acid hydroxylysine would enhance the activity of