Merck
B32807
Sigma-Aldrich
ベンジルトリフェニルホスホニウムクロリド
99%
別名:
BTPPC, NSC 116712, トリフェニル(フェニルメチル)ホスホニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2P(Cl)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
388.87
Beilstein:
3599868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チューブ状天然ハロイサイト/フルオロエラストマーナノ複合体に用いる架橋剤
以下の合成に用いる反応剤です。
  • アジド化を経由する白金クロロ テトラゾール錯体
  • Wittigオレフィン化を経由するtrans-スチルベン類およびtrans-シンナマート類
  • 変形性関節症治療に用いるADAM-TS4およびADAM-TS5のアキラルN-ヒドロキシホルムアミドインヒビター
  • 光駆動分子ブレーキとして用いるペンチプチセン類
石油アスファルテン類の生成に関する列島状構造の形成に用いる反応剤
塩化ベンジルトリフェニルホスホニウムは以下の合成での反応物質として使用できます。
  • アジ化によるプラチナ・クロロ-テトラゾル複合体。
  • ウィッティヒ・オレフィン化によるトランススチルベンと桂皮酸エステル。
  • 骨関節炎治療用ADAM-TS4およびADAM-TS5のアキラルN-ヒドロキシホルムアミド阻害剤。
  • 光駆動分子ブレーキとして使用するペンティプティセン。
  • 石油アスファルテン形成のための群島構造。
これは、チューブ様天然ハロイサイト/フルオロエラストマー・ナノ複合材料の架橋剤としても使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs,nasal cavity, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B32807-25G:
B32807-VAR:
B32807-BULK:
B32807-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and tyrosinase inhibition activity of trans-stilbene derivatives.
Ismail T, et al.
Bioorganic Chemistry, 64, 97-102 (2016)
Pentiptycene?Derived Light?Driven Molecular Brakes: Substituent Effects of the Brake Component.
Sun W T, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(38), 11594-11604 (2010)
Orally active achiral N-hydroxyformamide inhibitors of ADAM-TS4 (aggrecanase-1) and ADAM-TS5 (aggrecanase-2) for the treatment of osteoarthritis.
De Savi , et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(11), 3301-3306 (2011)
A new route to N (1)-5R-tetrazole complexes via azidation to nitriles coordinated to Pt (II) and Pt (IV).
Popova E A, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 375(1), 242-247 (2011)
Formation of archipelago structures during thermal cracking implicates a chemical mechanism for the formation of petroleum asphaltenes.
Alshareef A H, et al.
Energy and Fuels, 25(5), 2130-2136 (2011)