Merck
415413
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム 溶液
50% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid (viscous)
濃度
48-52% (by HCl, titration)
50% in H2O
テクニック
HPLC: suitable
pH
14
密度
1.515 g/mL at 25 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウム溶液は強アルカリです。セロファン、レーヨン、漂白剤、色素および薬物の製造に使用されます。また、石油からの硫化水素の抽出や、製紙産業における木由来リグニンの分解にも使用されます。
アプリケーション
水酸化ナトリウム溶液は、以下の工程に使用されることがあります:
  • グラフェン/ポリアニリンハイブリッド材料の合成における脱ドープ試薬。
  • 腐食によるアルミニウムの重量損失測定における溶媒。4
  • タンニンおよびフェノール化合物のためのアルカリ試薬試験。
  • 単結晶スズ酸亜鉛(Zn2SnO4およびZnSnO3)ナノ粒子の合成。
  • 穀物副産物中のタンパク質およびα-セルロース含量の測定。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
415413-18L:4548173147710
415413-1L-PW:
415413-VAR:
415413-500ML:4548173333991
415413-100ML:4548173333984
415413-16.5L:
415413-650LB:4548173264899
415413-EW:
2519117:
415413-650LB-PW:
415413-25ML:4548173147734
415413-BULK:
415413-100ML-PW:
415413-25ML-PW:
415413-RSAMPLE:
415413-4L-PW:
415413-18L-PW:
415413-4L:4548173147741
415413-1L:4548173147727
415413-2.5L:
415413-500ML-PW:
415413-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Single crystalline zinc stannate nanoparticles for efficient photo-electrochemical devices.
Miyauchi M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(9), 1529-1531 (2010)
Phytochemical investigation and chromatographic evaluation of the different extracts of tuber of Amorphaphallus paeoniifolius (Araceae).
De S and Ghosh AK.
International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research, 1(5), 150-157 (2010)
Daly AO.
Sodium, 21-21 (2002)
Barley husk and coconut shell reinforced polypropylene composites: the effect of fibre physical, chemical and surface properties.
Bledzki AK, et al.
Composites Science and Technology, 70(5), 840-846 (2010)
A nanostructured graphene/polyaniline hybrid material for supercapacitors.
Wang H, et al.
Nanoscale, 2(10), 2164-2170 (2010)
資料
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.