Merck
1.37031
SAFC
水酸化ナトリウム 溶液
1 M (mol/L), EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
濃度
1 M (mol/L)
不純物
≤10 ppm Al
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Sulfate
≤5 ppm Chloride
≤5 ppm Pd
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filtered with 0.2 μm
アプリケーション
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1