アプリケーション
- I型コラーゲン溶液リン酸緩衝生理食塩水を、3D細胞培養技術に使用するために中和させるため
- リン酸塩ガラス中のリン酸塩鎖を、光学的キャラクタリゼーションのために分解するため
- 細胞培養に使用する移動培地の構成要素として
- 細胞培養に用いる一般的な滴定ベースとして
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S2770-100ML:4548173951263
S2770-VAR:
S2770-PROC:
S2770-RM:
S2770-BULK:
試験成績書(COA)
プロトコル
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.