安全性情報
2105
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム 溶液
0.1 N
別名:
Caustic Soda Solution, NaOH Solution, Sodium Hydroxide Liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
フォーム
liquid
品質水準
濃度
0.1 N
不純物
endotoxin, free
詳細
水酸化ナトリウムは、潮解性の白色結晶固体です。広く使用されている工業用アルカリです。計測や特性解析において水のpH値を調整するのに使用されます。
アプリケーション
水酸化ナトリウム溶液は、pH調整液としてE-TOXATEキット、ET0100、ET0200、およびET0300との併用に適しています。 汚染を回避してください。
法的情報
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
2105-VAR:
2105-50ML:
2105-PH:
2105-BULK:
2105PROC:
2105-50ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formulation of compressed earth blocks stabilized by glass waste activated withnaoh solution
Larbi S, et al.
Sustainability, 14, 102-102 (2021)
A self-cleaning titanium mesh with underwater superoleophobicity for oil/waterseparationand aqueous pollutant degradation
Zhou C, et al.
Surface and Coatings Technology, 313, 55-62 (2017)
Niyaz Ali et al.
Genes, 11(9) (2020-09-03)
Integrons are hot spots for acquiring gene cassettes from the environment and play a major role in the bacterial evolution and dissemination of antimicrobial resistance (AMR), thus posing a serious threat. There are currently studies on integrons and antibiotic resistance
Patrick A McLaughlin et al.
PLoS pathogens, 15(7), e1007847-e1007847 (2019-07-16)
Salmonella exploit host-derived nitrate for growth in the lumen of the inflamed intestine. The generation of host-derived nitrate is dependent on Nos2, which encodes inducible nitric oxide synthase (iNOS), an enzyme that catalyzes nitric oxide (NO) production. However, the cellular
Ronit Abir et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 37(9), 2105-2117 (2020-07-28)
To investigate if human ovarian grafting with pure virgin human recombinant collagen type-1 from bioengineered plant lines (CollPlant™) or small intestine submucosa (SIS) yields better implantation results for human ovarian tissue and which method benefits more when combined with the