製品名
水酸化ナトリウム濃縮溶液, 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
認証
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid
濃度
0.1 M NaOH in water (0.1N)
テクニック
ion chromatography: suitable
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43617-1L:
43617-VAR:
43617-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.