安全性情報
61905
Supelco
硝酸/ジピコリン酸濃縮物
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NB.21
品質水準
濃度
14 mM C7H5NO4 in H2O
34 mM HNO3 in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate
アプリケーション
Metrohm ICアプリケーションノートAN-C-151:5分で標準カチオンを分離。
注意
室温未満で貯蔵すると沈殿物が形成されることがあります。
関連事項
詳しくは IC Portal をご覧ください。
調製ノート
硝酸、ジピコリン酸、および高純度水で調製(18.2 MΩ、0.2 μmでろ過)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
61905-2.5L:
61905-BULK:
61905-VAR:
61905-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)