安全性情報
89316
Supelco
多元素イオンクロマトグラフィー陽イオン標準液、認証済み
TraceCERT®, suitable for ion chromatography, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ each cation
別名:
認証済み多元素イオンクロマトグラフィー陽イオン標準液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
詳細
Certified multiion standard for Ion Chromatography: high purity starting materials
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
Produced with certified high purity materials (Li2CO3, NaCl, KCl, MgO, CaCO3), ultrapure water (18 MOhm, 0.22 mm filtered) and hydrochloric acid
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89316-50ML-F:
89316-BULK-F:
89316-50ML-BULK-F:
89316-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1