安全性情報
93159
Supelco
Multi Cation Standard 2 for IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
組成
Ba, 100 mg/L
Ca, 100 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 100 mg/L
Mg, 100 mg/L
Mn, 100 mg/L
Na, 100 mg/L
NH4, 100 mg/L
Sr, 100 mg/L
濃度
≤0.1% in nitric acid
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
93159-100ML:
93159-VAR:
93159-BULK:
93159-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)