蒸気密度
7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~10 mmHg ( 25 °C)
詳細
anionic
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
ion chromatography: suitable
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
密度
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.01 mg/kg
Ca: ≤2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤3 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI Key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連事項
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
52411-BULK-F:
52411-5ML-F:
52411-VAR-F:
52411-INTR-F:
52411-25ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.