562629
ノナフルオロブタン-1-スルホン酸
97%
別名:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutan-1-sulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, n-Nonafluorobutanesulfonic acid
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.3230 (lit.)
bp
112-114 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.811 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
sulfonic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
InChI Key
JGTNAGYHADQMCM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
350.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
177 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
562629-25G:
562629-BULK:
562629-5G:
562629-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)