安全性情報
IRMM428
Water (PFASs)
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM428
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Linear perfluorooctane sulfonate (L-PFOS), Perfluorobutane sulfonate (PFBS), Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Perfluorohexane sulfonate (PFHxS), Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluorononanoic acid, Perfluoropentanoic acid (PFPeA)
Matrix Group: Beverages and Water
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
IRMM428-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)